Learn More
Potassium dichromate, 99.5%, for analysis, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 196590020
Detalles adicionales : CAS : 7778-50-9 Peso : 2.05000kg Transport : UN number : 3087 Chem class : 5.1 Pack group : II
Cantidad. 2kg
Envase Plastic bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10626972
  • 230.30€ / 2 Kg
Fecha de envío estimada
del proveedor 04-04-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Oxidation reagent
Especificación
7778-50-9
294.182
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
24502
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
Cr2K2O7
MFCD00011367
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
CHEBI:53444
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
Especificación
Potassium dichromate
7778-50-9
Cr2K2O7
MFCD00011367
15, 7748
Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
[O-][Cr](=O)(=O)O[Cr](=O)(=O)[O-].[K+].[K+]
294.182
CHEBI:53444
Fine Crystalline Powder or Crystals
Analysis
10ppm max.
20ppm max.
0.05% max. (105°C)
200ppm max.
50ppm max.
Orange
2kg
p.a.
99.5%
K2Cr2O7
08,410; 09,383; 10,324; 12,405
potassium dichromate, potassium bichromate, kaliumdichromat, iopezite, dipotassium bichromate, dipotassium dichromate, potassium dichromate vi, dichromic acid dipotassium salt, dipotassium dichromium heptaoxide, bichromate of potash
KMUONIBRACKNSN-UHFFFAOYSA-N
dipotassium;oxido-(oxido(dioxo)chromio)oxy-dioxochromium
24502
294.19
99.5%
20ppm max.
10ppm max.
50ppm max.
Plastic bottle
Solubility in water: 125g/L (20°C). Other solubilities: 50 g/100 mL water (100°C), insoluble in alcohol
500.0°C
398.0°C
Videos
SDS Documentación