Learn More
Cianato de potasio, 97 %, puro, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3776999
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
1 kg
Envase:
Frasco de plástico
590-28-3
CKNO
81.12
MFCD00011411
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
11378442
CHEBI:38904
potassium cyanate
[K+].[O-]C#N
590-28-3
CKNO
81.12
MFCD00011411
GKKCIDNWFBPDBW-UHFFFAOYSA-M
potassium cyanate, kaliumcyanat, kocn, aero cyanate, cyanic acid, potassium salt, alicyanate, bulpur, potassiumcyanate, weedanol cyanol, caswell no. 688
11378442
CHEBI:38904
potassium cyanate
[K+].[O-]C#N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium cyanate
Punto de fusión 315.0°C
Nombre de nota Pure
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino y trozos
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 97%
Fórmula lineal KOCN
Fieser 01,1059
Índice Merck 15, 7746
Información de solubilidad Solubility in water: 750g/L (20°C). Other solubilities: insoluble in alcohol
Formula Weight (peso de la fórmula) 81.12
Porcentaje de pureza 97%
Grado Pure
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium cyanate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.