Learn More
Potassium chromate, Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur., ≥99.5%, Honeywell Fluka™
Catalog Number 15613330
Click to view available options
Cantidad:
250 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Puriss. p.a., ACS Reagent, Reag. Ph. Eur.,≥99.5%
  • Líderes del sector durante más de 65 años
  • Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium Chromate
Nombre de nota Reag. Ph. Eur.
Cantidad 250 g
Fórmula lineal K2CrO4
Número UN 3288
Nombre IUPAC dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.19g/mol
Porcentaje de pureza ≥99.5%
Grado ACS/Puriss. p.a.
Densidad Vapor Density: 6.7 (vs air)