Learn More
Cromato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073413
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
CrK2O4, número CAS-7789-00-6, cromato potásico neutro, monocromato de dipotasio, cromato de potasa, n.º de caswell 687, cromato de dipotasio, cromato potásico, cromato de dipotasio, cromato de potasa, cromato potásico vi, tarapacaíta, 250 g, CHEBI:75249, amarillo, 194,2 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 975°C
Color Amarillo
pH 8.6 to 9.8
Forma física Sólido
Cantidad 250 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.2g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium chromate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350i-Puede provocar cáncer por inhalación.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P333+P313-En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.