Learn More
Cromato de potasio, certificado AR para análisis, Fisher Chemical
Catalog Number 10010290
Click to view available options
Cantidad:
250 g
500 g
1 kg
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
7789-00-6
CrK2O4
194.19
MFCD00011368
XMXNVYPJWBTAHN-UHFFFAOYSA-N
potassium chromate, bipotassium chromate, potassium chromate vi, dipotassium monochromate, dipotassium chromate, tarapacaite, chromate of potash, chromate of potass, neutral potassium chromate, caswell no. 687
24597
CHEBI:75249
dipotasio; dioxido(dioxo)cromo
[K+].[K+].[O-][Cr]([O-])(=O)=O
CrK2O4, número CAS-7789-00-6, cromato potásico neutro, monocromato de dipotasio, cromato de potasa, n.º de caswell 687, cromato de dipotasio, cromato potásico, cromato de dipotasio, cromato de potasa, cromato potásico vi, tarapacaíta, 250 g, CHEBI:75249, amarillo, 194,2 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 975°C
Color Amarillo
pH 8.6 to 9.8
Forma física Sólido
Cantidad 1 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 194.2g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo