Learn More
Cloruro de potasio, polvo, Farmacopea Estadounidense - F.C.C.C., J.T.BAKER™
Click to view available options
Cantidad:
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Chloride |
CAS | 7447-40-7 |
Forma física | Polvo |
Cantidad | 2.5 kg |
Fórmula molecular | ClK |
Número MDL | MFCD00011360 |
Sinónimo | potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs |
Clave InChI | WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Cl-].[K+] |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |