Learn More
Cloruro de potasio, grado óptico, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7049755
53.20 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
potasio;cloruro
[Cl-].[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
potasio;cloruro
[Cl-].[K+]
Potassium chloride is a salt commonly used in the preparation of phosphate buffered saline and for the extraction and solubilization of proteins. It is a good potassium source. Also used in the hypotonic KCl-propidium iodide protocol for univariate analysis of metaphase chromosomes ; dissociation of eukaryotic ribosomes into subunits by high concentrations of potassium (0.3-1.0 M); preparation of mitochondria, provides an ionic osmotic support for those tissues that assume a gelatinous consistency upon homogenization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1500°C (sublimation)
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 773°C
Forma física Cristales rotos
Cantidad 25 g
Índice Merck 14,7621
Información de solubilidad Soluble in water (340mg/ml at 20°C),alcohol and ethanol (1g/250 mL). Insoluble in ether,and acetone.
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Grado Sistema óptico
Olor Odorless
Índice de refracción 1.49
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.984 g/mL