Learn More
Potassium Chloride, Crystal, Ultrapure Bioreagent, J.T. Baker™
Catalog Number p-5390820
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de polietileno
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
High purity reagents tested for use in biotechnology applications, such as electrophoresis, and liquid chromatography
    Para aplicaciones de biología molecular
Nombre del producto químico o material Potassium Chloride
Forma física Crystals
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.55
Grado Biorreactivo ultrapuro
Envase Frasco de polietileno
Gravedad específica 1L = 1.99kg
compliance-icons
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P330-Enjuagarse la boca.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.