Learn More
Cloruro de potasio, +99 %, para análisis, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-42999
56.44 EUR hasta el 2024-03-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
7447-40-7
ClK
74.55
MFCD00011360
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
potassium chloride, enseal, muriate of potash, klotrix, sylvite, slow-k, potassium chloride kcl, klor-con, chlorvescent, kalitabs
4873
CHEBI:32588
[Cl-].[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Tampón biológico para análisis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 1420.0°C
Nombre del producto químico o material Potassium chloride
Punto de fusión 770.0°C
Nombre de nota p.a.
Color Incolora
Forma física Líquido
Cantidad 1 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0 to 100.5% (on dried substance) (Argentometry)
Fórmula lineal KCl
Fieser 06,48
Índice Merck 15,7742
Información de solubilidad Solubility in water: 340g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol, insoluble in ether and acetone
Nombre IUPAC potasio;cloruro
Formula Weight (peso de la fórmula) 74.54
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Analítica
Pérdida por secado 0.5 % max. (1 g, 105°C, 3 hrs)
Envase Frasco de plástico