Learn More
Cloruro de potasio, 0,010 M, estándar de conductividad, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
4 L
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar.Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original.El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium chloride |
Nombre de nota | 1413μmho at 25°C |
Cantidad | 500 mL |
Color | Incolora |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 0.010M |
Nombre IUPAC | potasio;cloruro |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 74.55 |
Concentration or Composition (by Analyte or Components) | Cloruro potásico:0,075%; agua:99,925% |
Olor | Odorless |
Presión de vapor | 23 hPa (17mm Hg) at 20°C |