Learn More
Clorato de potasio, +99 %, reactivo ACS, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10227563
Click to view available options
Cantidad:
5 g
500 g
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Frasco de vidrio
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
3811-04-9
ClKO3
122.55
MFCD00011361
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
6426889
Potasio;clorato
[O-]Cl(=O)=O.[K+]
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
3811-04-9
ClKO3
122.55
MFCD00011361
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
6426889
Potasio;clorato
[O-]Cl(=O)=O.[K+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reactivo de oxidación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium chlorate
Punto de fusión 356.0°C to 368.0°C
Color Blanco
Forma física Polvo cristalino
Cantidad 2.5 kg
Intervalo de porcentaje de ensayo 99+%
Fórmula lineal KClO3
Fieser 01,927
Índice Merck 15, 7741
Información de solubilidad Solubility in water: 73g/L (20°C). Other solubilities: 555g/L hot water (100°C),soluble in alkalies,1g/50mL glycerol,practically insoluble in alcohol,insoluble in ether
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Porcentaje de pureza ≥99%
Grado Reactivo ACS
Envase Frasco de plástico
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium chlorate
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 2
  • Sólido comburente Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H411-Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H271-Puede provocar un incendio o una explosión; muy comburente.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P371+P380+P375-En caso de incendio importante y en grandes cantidades: Evacuar la zona Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.