Learn More
Potassium Chlorate, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
25 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Chlorate |
Nombre de nota | Reag. Ph. Eur. |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | KClO3 |
Número UN | 1485 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 122.55g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | ACS/Puriss. p.a. |