Learn More
Clorato de potasio, ACS, 99,0 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407725
50.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3811-04-9
ClKO3
122.55
MFCD00011361
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
6426889
Potasio;clorato
[O-]Cl(=O)=O.[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
3811-04-9
ClKO3
122.55
MFCD00011361
VKJKEPKFPUWCAS-UHFFFAOYSA-M
potassium chlorate, fekabit, potcrate, kaliumchlorat, anforstan, berthollet salt, salt of tarter, berthollet's salt, chlorate of potash, chloric acid, potassium salt
6426889
Potasio;clorato
[O-]Cl(=O)=O.[K+]
It is used in textile printing and dyeing, as a disinfectant, in manufacturing of aniline black and other dyes. It can be utilized as a source of oxygen and also used in pyrotechnics and chemistry demonstrations. Potassium chlorate is useful for the flowering of dimocarpus longan and is a highly effective method for off-season fruit production. Potassium chlorate-osmium tetroxide oxidizing system has a useful application for the synthesis of alpha-dicarbonyl derivatives of acetylenic compounds and 2,3-dihydroxy-1,4-dione from a 2,5-dialkylfuran.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de ebullición 400°C (decomposition)
Nombre del producto químico o material Potassium chlorate
Punto de fusión 368°C
Nombre de nota For analysis ACS
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 500 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99.0%
Información de solubilidad Soluble in water,glycerol. Insoluble in alcohol.
Formula Weight (peso de la fórmula) 122.55
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 2.32 g/mL