Learn More
Carbonato de potasio, anhidro, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073408
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
584-08-7
CK2O3
138.21
MFCD00011382
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
11430
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
584-08-7
CK2O3
138.21
MFCD00011382
BWHMMNNQKKPAPP-UHFFFAOYSA-L
potassium carbonate, dipotassium carbonate, potash, potassium carbonate, anhydrous, carbonic acid, dipotassium salt, carbonate of potash, pearl ash, salt of tartar, kaliumcarbonat, potassiumcarbonate
11430
[K+].[K+].[O-]C([O-])=O
Carbonato de potasio, anhidro, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 891°C
Color Blanco
pH 11.5 to 12
Forma física Sólido en polvo
Cantidad 500 g
Nombre IUPAC dipotasio; carbónico
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.21g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo
compliance-icons
Nombre del producto
  • Potassium carbonate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.