Learn More
Carbonato de potasio, +99 %, para análisis, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
49.56 EUR hasta el 2024-04-30
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
40.80 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21741" para aplicar la oferta.
40.80 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "23251" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de fibra
Tambor de plástico
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Adsorbente para análisis
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium carbonate |
Punto de fusión | 891.0°C |
Nombre de nota | Anhydrous |
Color | Blanco |
Forma física | Polvo o polvo granular |
Cantidad | 1 kg |
Intervalo de porcentaje de ensayo | 99+% |
Fórmula lineal | K2CO3 |
Fieser | 01,1014; 04,50; 05,552; 08,408; 09,382; 10,323; 11,433; 12,403; 13,233; 15,167 |
Índice Merck | 15, 7740 |
Mostrar más |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Potassium carbonate
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
- P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.