Learn More
Carbonato de potasio, 98 %, extra puro, anhidro, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
1 kg
5 kg
25 kg
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics / código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium carbonate |
Punto de fusión | 891.0°C |
Cantidad | 25 kg |
Fórmula lineal | K2CO3 |
Índice Merck | 15,774 |
Información de solubilidad | Solubility in water: 1120g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in ethanol, insoluble in acetone |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 138.21 |
Porcentaje de pureza | 98% |
Grado | Extra puro |
Pérdida por secado | 2.0% max. |