Learn More
Alfa Aesar™ Potassium bromide, ultra dry, 99.98% (metals basis)
Marca:  Alfa Aesar™ 043448.36
Detalles adicionales : CAS : 7758-02-3 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11375757
  • 1240.00€ / 500 g
Fecha de envío estimada
del proveedor 17-01-2019
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Ampouled under argon
Especificación
7758-02-3
119.00
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
253877
potassium;bromide
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CHEBI:32030
[K+].[Br-]
Especificación
Potassium bromide
7758-02-3
BrK
14,7618
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
potassium;bromide
253877
119.01
99.98%
−10 Mesh
Ampule
Hygroscopic
White
500g
Ultra dry
(metals basis)
MFCD00011358
potassium bromide, potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
[K+].[Br-]
119.00
CHEBI:32030
Beads
2.75g/mL
Odorless
1.559
1435°C
730°C