Learn More
Potassium bromide, 99.92% (metals basis), Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 010982.14
Detalles adicionales : CAS : 7758-02-3 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11311578
  • 55.10€ / 25 g
Stock EU 3
Añadir a la cesta
Especificaciones
7758-02-3
119.00
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
253877
potassium;bromide
BrK
MFCD00011358
potassium bromide, potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
CHEBI:32030
[K+].[Br-]
Especificaciones
Potassium bromide
99.92% (metals basis)
MFCD00011358
potassium bromide, potassium bromide, bromide salt of potassium, kalii bromidum, bromure de potassium, caswell no. 684, tripotassium tribromide, potassium bromide k3br3, unii-osd78555zm, ccris 6095
[K+].[Br-]
119.00
CHEBI:32030
Crystalline
Colorless
7758-02-3
BrK
White Powder/crystalline/beads
IOLCXVTUBQKXJR-UHFFFAOYSA-M
potassium;bromide
253877
119.01
Odorless
25g