Learn More
Bromuro de potasio, +99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Cantidad:
100 g
250 g
500 g
1000 g
2.5 kg
5000 g
Descripción
Used as an analytical reagent and an oxidizing agent. Potassium bromate is used primarily as a maturing agent for flour and as a dough conditioner. It is also used as a laboratory reagent, in permanent-wave compounds such as food additives and explosives.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
Se utiliza como reactivo analítico y como agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos de onda permanente como los aditivos alimentarios y los explosivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en alcohol pero insoluble en acetona y etanol.
Notas
Oxidante fuerte. Incompatible con materiales combustibles, orgánicos, agentes reductores, aluminio y metales finamente pulverizados
Se utiliza como reactivo analítico y como agente oxidante. El bromato de potasio se utiliza principalmente como agente de maduración para la harina y como acondicionador de masa. También se utiliza como reactivo de laboratorio, en compuestos de onda permanente como los aditivos alimentarios y los explosivos.
Solubilidad
Ligeramente soluble en alcohol pero insoluble en acetona y etanol.
Notas
Oxidante fuerte. Incompatible con materiales combustibles, orgánicos, agentes reductores, aluminio y metales finamente pulverizados
Especificaciones
Punto de ebullición | 1435°C |
Nombre del producto químico o material | Potassium bromide |
Punto de fusión | 730°C |
Cantidad | 100 g |
Índice Merck | 14,7618 |
Información de solubilidad | Slightly soluble in alcohol but insoluble in acetone and ethanol. |
Nombre IUPAC | potassium bromide |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 119.01 |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Olor | Odorless |