Learn More
Potassium Bromate, ≥99.8%, ACS Reagent, Honeywell™ Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
5 g
100 g
500 g
Envase:
Glass Bottle
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Bromate |
Punto de fusión | 42° to 487deg;C |
Cantidad | 100 g |
Fórmula lineal | KBrO3 |
Número UN | UN1484 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 167g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99.8% |
Grado | ACS Reagent |
Envase | Glass Bottle |