missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Potassium bisulfate, Puriss. p.a., ≥99%, Honeywell Fluka™
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
50 kg
6 x 1 kg
Descripción
- Líderes del sector durante más de 65 años
- Honeywell ofrece ahora reactivos inorgánicos de primera calidad Fluka™ en todo el mundo – con consistencia, pureza y precisión garantizadas
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Potassium Bisulfate |
Cantidad | 500 g |
Fórmula lineal | KHSO4 |
Número UN | 2509 |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.17g/mol |
Porcentaje de pureza | ≥99% |
Grado | Puriss. P.a. |
Densidad | 2.32g/mL at 25°C |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'