Learn More
Dihidrato de bis(oxalato)oxotitanato(IV) de potasio, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11443800
74.00 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
500 g
2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14402-67-6
C4K2O9Ti
318.10
MFCD00150592
UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Titanium potassium oxalate
dipotassium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
[K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
14402-67-6
C4K2O9Ti
318.10
MFCD00150592
UHWHMHPXHWHWPX-UHFFFAOYSA-J
Titanium potassium oxalate
dipotassium oxotitaniumbis(ylium) dioxalate
[K+].[K+].O=[Ti++].[O-]C(=O)C([O-])=O.[O-]C(=O)C([O-])=O
Mordiente en tintura, reactivo
Mordant in dyeing, reagent Potassium bis(oxalato)oxotitanate(IV) dihydrate is used as a mordant in dyeing and acts as an analytical reagent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium bis (oxalato)oxotitanate (IV) dihydrate
Color Incolora
Olor Odorless
Cantidad 500 g
Número UN UN3288
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 354.10 (318.10 Anhydrous)
Forma física cristalino/a/s