Learn More
Potassium Acetate, Granular, U.S.P., J.T.Baker™
Marca:  JT Baker 2914-05
Detalles adicionales : CAS : 127-08-2 Peso : 3.00000kg
Cantidad. 2.5kg
Envase Poly Bottle
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 15578064
  • 430.00€ / 2.50 Kg
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Especificación
127-08-2
98.142
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CHEBI:32029
CC(=O)[O-].[K+]
C2H3KO2
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
517044
potassium;acetate
Especificación
Potassium Acetate
C2H3KO2
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium;acetate
517044
98.14
USP
1L = 1.57kg
127-08-2
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CC(=O)[O-].[K+]
98.142
CHEBI:32029
Granular
Poly Bottle
2.5kg
Videos