Learn More
Acetato de potasio, extra puro, SLR, Fisher Chemical
Catalog Number p-7073402
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
2.5 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra de plástico para polvo
127-08-2
C2H3KO2
98.142
12458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
potasio;acetato
CC(=O)[O-].[K+]
127-08-2
C2H3KO2
98.142
12458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
potasio;acetato
CC(=O)[O-].[K+]
Acetato de potasio, extra puro, SLR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punto de fusión 292°C
Color Blanco
pH 7.0 to 8.0
Forma física Sólido
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.14g/mol
Envase Jarra de plástico para polvo