Learn More
Acetato de potasio, ACS, 99 % mín., Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407713
21.06 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2 kg
5 x 2 kg
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
potasio; acetato
CC(=O)[O-].[K+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
127-08-2
C2H3KO2
98.142
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
517044
CHEBI:32029
potasio; acetato
CC(=O)[O-].[K+]
Potassium acetate is used as deicer to remove snow and ice from the surface and is considered as a replacement for calcium chloride or magnesium chloride. It is used as a food additive; as a buffer in biological research; as extinguishing agent used in class K fire extinguishers and as a catalyst to produce polyurethane polymers. It is utilized for the precipitation of dodecyl sulfate bound proteins thereby removal of proteins from DNA. It plays an important role for preserving tissues, fixation and mummification. .
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium acetate
Punto de fusión 292°C
Nombre de nota For ACS analysis
Forma física cristalino/a/s
Cantidad 100 g
Intervalo de porcentaje de ensayo 99% min
Beilstein 3595449
Información de solubilidad Soluble in water,alcohol and ammonia. Insoluble in acetone and ether.
Formula Weight (peso de la fórmula) 98.15
Grado Reactivo ACS
Sensibilidad Hygroscopic
Densidad 1.57 g/mL