Learn More
Potassium acetate, ACS, 99% min, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 013449.F7
Detalles adicionales : CAS : 127-08-2 Peso : 10.00000kg
Cantidad. 5 x 2kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11376798
  • 429.00€ / 10 Kg
Stock EU 1
Añadir a la cesta
Especificaciones
127-08-2
98.142
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
517044
potassium;acetate
C2H3KO2
MFCD00012458
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CHEBI:32029
CC(=O)[O-].[K+]
Especificaciones
Potassium acetate
127-08-2
C2H3KO2
potassium acetate, acetic acid, potassium salt, diuretic salt, potassium ethanoate, koac, octan draselny czech, potassiumacetate, acetic acid potassium salt, acok, fema no. 2920
CC(=O)[O-].[K+]
98.142
CHEBI:32029
Crystalline
5 x 2kg
For ACS analysis
99% min
MFCD00012458
SCVFZCLFOSHCOH-UHFFFAOYSA-M
potassium;acetate
517044
98.15
1.57g/mL
Videos
SDS Documentos