Learn More
3-Bromofeniltrifluoroborato potásico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-7047196
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
374564-34-8
C6H4BBrF3K
262.91
MFCD02093977
NIDYRVJZTADCGO-UHFFFAOYSA-N
potassium 3-bromophenyl trifluoroborate, potassium 3-bromophenyltrifluoroborate, potassium 3-bromophenyl trifluoroboranuide, amtb081, potassium 3-bromophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-bromophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-bromophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-bromophenyl-tris fluoranyl boranuide
23677642
potasio; (3-bromofenil)-trifluoroboranuida
[K+].F[B-](F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
374564-34-8
C6H4BBrF3K
262.91
MFCD02093977
NIDYRVJZTADCGO-UHFFFAOYSA-N
potassium 3-bromophenyl trifluoroborate, potassium 3-bromophenyltrifluoroborate, potassium 3-bromophenyl trifluoroboranuide, amtb081, potassium 3-bromophenyl-trifluoroboranuide, potassium ion 3-bromophenyl trifluoroboranuide, potassium 3-bromophenyl trifluoro borate 1-, potassium 3-bromophenyl-tris fluoranyl boranuide
23677642
potasio; (3-bromofenil)-trifluoroboranuida
[K+].F[B-](F)(F)C1=CC(Br)=CC=C1
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Potassium 3-bromophenyltrifluoroborate
Punto de fusión 178°C to 182°C
Cantidad 1 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 262.91
Porcentaje de pureza 97%