Learn More
Hecht Karl™ Mortero de porcelana
Marca:  Hecht Karl™ 47030013
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10044041
  • 69.00€ / cada uno
Explore más ofertas especiales
Especificaciones
300 mL
Mortero
63mm
130mm
Porcelana
Mortero