Learn More
Haldenwanger™ Placas de incineración de porcelana
Use these dishes for a variety of applications. Haldenwanger™ Porcelain Incinerating Dishes feature a smooth internal finish, constructed from optimized laboratory porcelain.
Marca: Haldenwanger™ 33/4
Detalles adicionales : Peso : 0.03600kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Tamaños hasta 175 ml de vidrio excepto el reborde
- Los de 1,000ml y mayores son vitrificados, excepto la base exterior
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Redondo | |
Porcelana | |
Placa de incineración | |
Suave | |
60 mm |
45 ml | |
Redondo | |
Laboratorios | |
30 mm |