Learn More
Haldenwanger™ Embudo Buchner de porcelana
Utilice estos embudos para una gran variedad de aplicaciones de filtración. Los embudos Buchner de porcelana Haldenwanger™ se han construido con porcelana optimizada de laboratorio.
Marca: Haldenwanger™ 127C/4A
Detalles adicionales : Peso : 0.90000kg
Descripción
- Disponibles en diversos tamaños
- Disponible con placa de filtro fija perforada
- Cumple con las normas DIN VDE 0335, tipo C 100
Especificaciones
Embudo Buchner | |
Porcelana | |
155 mm | |
155 mm |
1250 ml | |
235 mm | |
Para papel de filtro | |
1Cada una |