Learn More
Applied Biosystems™ Polímero POP-7™ para analizadoresgenéticos 3130/3130xl
POP-7™ Polymer is a separation matrix for performing DNA sequencing and fragment analysis on the Applied Biosystems 3130 and the Applied Biosystems 3130xl Genetic Analyzers.
en la oferta
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de fragmentos y secuenciación
Línea de productos POP-7™
Ver más especificaciones
Descripción
Descripción
  • Easy to use: Pre-formulated, which not only saves time but also saves reproducibility by ensuring consistent formulation
  • Robust formulation: Formulated for sequencing and fragment analysis applications
  • Replenishable: Allow capillaries to be used multiple times
Información de órdenes
Each
Especificaciones
Especificaciones
Análisis de fragmentos y secuenciación
POP-7™
Documentos
Product Certifications
For research use only