Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ponceau S, puro
Catalog Number p-2372040
32.26 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6226-79-5
C22H12N4Na4O13S4
760.552
MFCD00003892
VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
11320219
tetrasodio; (4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
6226-79-5
C22H12N4Na4O13S4
760.552
MFCD00003892
VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
11320219
tetrasodio; (4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatofenil)diazenil]fenil]hidrazinilideno]naftaleno-2,7-disulfonato
C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Ponceau S
Contenido de tinte 70% min.
Información de solubilidad Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: insoluble in ether
Espectro infrarrojo Auténtico
Formula Weight (peso de la fórmula) 760.54
Grado Pure
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Solubilidad    •Para pasar el test E1 %1 cm    •≥350 l g1 cm−1Lambda Máx. (λ)    •514 nm±2 nm
Envase Frasco de vidrio
Espectrometría UV Complies
Color Burdeos a marrón-rojo
Cantidad 10 g
Forma física Polvo cristalino
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • Ponceau S
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.