Learn More
Ponceau S, pure, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 161471000
Detalles adicionales : CAS : 6226-79-5 Peso : 0.15000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10397670
  • 202.60€ / 100 g
Stock EU 6
Añadir a la cesta
Especificaciones
6226-79-5
760.552
VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
11320219
C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
C22H12N4Na4O13S4
MFCD00003892
C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
Especificaciones
Ponceau S
70% min.
MFCD00003892
Solubility    •To pass testE1%1cm    •≥350L g−1cm−1Lambda Max. (λ)    •514nm±2nm
Authentic
tetrasodium;(4Z)-3-oxo-4-[[2-sulfonato-4-[(4-sulfonatophenyl)diazenyl]phenyl]hydrazinylidene]naphthalene-2,7-disulfonate
11320219
Crystalline Powder
Glass bottle
Complies
100g
6226-79-5
C22H12N4Na4O13S4
C.I. 27195, 3-Hydroxy-4-[2-sulfo-4-(4-sulfophenylazo)phenylazo]-2, 7-naphthalenedisulfonic acid, tetrasodium salt
VSXKEUCERCWGKF-STNZDNLRSA-J
C1=CC(=CC=C1N=NC2=CC(=C(C=C2)NN=C3C4=C(C=C(C=C4)S(=O)(=O)[O-])C=C(C3=O)S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-])S(=O)(=O)[O-].[Na+].[Na+].[Na+].[Na+]
760.552
760.54
Pure
Solubility in water: 10g/L. Other solubilities: insoluble in ether
Bordeaux to Brown-Red
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
  • Ponceau S
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
SDS Documentos