Learn More
Ponceau S, 85 %, MP Biomedicals Inc
Click to view available options
Cantidad:
10 g
Especificaciones
Nombre del producto químico o material | Ponceau S |
Nombre de nota | Protein stain for electrophoresis |
Intervalo de porcentaje de ensayo | ∽ 85% |
Formula Weight (peso de la fórmula) | 760.6 |
Cantidad | 10 g |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Ponceau S
- Atención
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
- P405-Guardar bajo llave.
- P501-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/ nacional/internacional.