Learn More
Alfa Aesar™ Polyvinylpyrrolidone, M.W. 8,000
A cryoprotectant, also useful in plant cell culture research
Marca:  Alfa Aesar™ 041626.36
Detalles adicionales : CAS : 9003-39-8 Peso : 0.50000kg
Cantidad. 500g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11318768
  • 198.00€ / 500 g
En stock 1
Añadir a la cesta
Especificación
9003-39-8
111.144
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
6917
1-ethenylpyrrolidin-2-one
C6H9NO
MFCD00149016
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
CHEBI:82551
C=CN1CCCC1=O
Especificación
Polyvinylpyrrolidone
9003-39-8
MFCD00149016
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
C=CN1CCCC1=O
111.144
CHEBI:82551
Odorless
500g
M.W. 8,000
C6H9NO
14,7697
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
1-ethenylpyrrolidin-2-one
6917
Powder
130°C