Learn More
Polivinilpirrolidona, P.M. medio 1 300 000, K85-95, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737979
31.53 EUR hasta el 2024-03-29
Use el código promocional "21615" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Cantidad:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Envase:
Frasco de plástico
Tambor de plástico
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9003-39-8
(C6H9NO)n
111.14
MFCD01076626
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
6917
CHEBI:82551
1-etenilpirrolidin-2-ona
*-CC(-*)N1CCCC1=O
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:21615
9003-39-8
(C6H9NO)n
111.14
MFCD01076626
WHNWPMSKXPGLAX-UHFFFAOYSA-N
n-vinyl-2-pyrrolidone, n-vinylpyrrolidone, 1-vinyl-2-pyrrolidone, 1-vinylpyrrolidin-2-one, n-vinyl-2-pyrrolidinone, vinylpyrrolidone, 2-pyrrolidinone, 1-ethenyl, 1-vinyl-2-pyrrolidinone, n-vinylpyrrolidinone, 1-vinylpyrrolidone
6917
CHEBI:82551
1-etenilpirrolidin-2-ona
*-CC(-*)N1CCCC1=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nombre del producto químico o material Polyvinylpyrrolidone
Color Crema-blanco a blanco
Nombre de nota Average M.W. 1.300.000, K85-95
pH 4 to 7 (5% aq. soln.)
Forma física Polvo
Índice Merck 15, 7814
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohol and chloroform, practically insoluble in ether
Cantidad 25 g
Porcentaje de pureza 12 to 12.8% (nitrogen)
Identificación positive
Espectro infrarrojo Auténtico
Envase Frasco de plástico
Agua 5% max. (K.F.)