Learn More
Macherey-Nagel™ Filtros de jeringa de difluoruro de polivinilideno Chromafil™
Para muestras acuosas, oligómeros solubles en agua y polímeros como las proteínas. Los filtros de jeringa de difluoruro de polivinilideno Macherey Nagel™ Chromafil™ incorporan etiquetas de certificación y validación de métodos.
Marca: Macherey-Nagel™ 729039
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
- Membrana hidrófila
- Para muestras acuosas, oligómeros solubles en agua y polímeros como las proteínas
- Capacidad de unión para proteínas 20 μg por filtro de 25 mm
Especificaciones
Parte superior negra, parte inferior blanca | |
1,0/0,45 μm | |
Polipropileno (PP) | |
Paquete de 100 | |
∼ 80 μl |
PVDF con prefiltro de fibra de vidrio | |
∼ 4,9 cm2 | |
Fibra de vidrio | |
Filtro de jeringa | |
25 mm |