Learn More
Alfa Aesar™ Polyvinyl alcohol, 98-99% hydrolyzed, medium molecular weight
Marca:  Alfa Aesar™ 041242.22
Detalles adicionales : CAS : 9002-89-5 Peso : 0.10000kg
Cantidad. 100g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309617
  • 33.10€ / 100 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
9002-89-5
44.053
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
11199
C=CO
C2H4O
MFCD00081922
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
ethenol
Especificación
Polyvinyl alcohol
9002-89-5
MFCD00081922
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
ethenol
11199
Odorless
Medium molecular weight, Hydrolyzed
C2H4O
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
C=CO
44.053
98 to 99%
100g