Learn More
Alfa Aesar™ Polyvinyl alcohol, 86-89% hydrolyzed, low molecular weight
Marca:  Alfa Aesar™ 041238.14
Detalles adicionales : CAS : 9002-89-5 Peso : 0.02500kg
Cantidad. 25g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11309607
  • 11.70€ / 25 g
En stock 4
Añadir a la cesta
Especificación
9002-89-5
44.053
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
11199
C=CO
C2H4O
MFCD00081922
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
ethenol
Especificación
Polyvinyl alcohol
9002-89-5
MFCD00081922
IMROMDMJAWUWLK-UHFFFAOYSA-N
ethenol
11199
Odorless
Low molecular weight, Hydrolyzed
C2H4O
vinyl alcohol, polyvinyl alcohol, hydroxyethene, hydroxyethylene, ethenol, homopolymer, gohsenol, polyviol, elvanol, mowiol, poval
C=CO
44.053
86 to 89%
25g