Learn More
Asientos de poliuretano
240.72€ - 245.82€
Especificaciones
Ajustables | Altura |
---|---|
Diámetro del asiento (métrico) | 610mm |
Material del bastidor | PVC |
Tipo de bastidor | 5 ramas |
Altura (métrico) | Entre 603 y 858mm |
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Para utilizar con (aplicación) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11947664
|
dbo sieges
AP9B3D1NE3 |
Ideal para utilizar la posición dorsal o ventral para trabajar por encima el colchón |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
||||||
11922935
|
dbo sieges
AP9B3D1NE2 |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||||
Especificaciones
Altura | |
PVC | |
Entre 603 y 858mm | |
Asiento |
610mm | |
5 ramas | |
1Each | |
Poliuretano |