Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Gloves
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
Descripción
- Guante tejido de poliamida blanca
- Revestimiento de nitrilo gris resistente al aceite en la palma y las puntas de los dedos
- Puño tejido de poliuretano
- La técnica de tejido ayuda a obtener un guante que se ajusta de forma cómoda a la mano, ofreciendo al mismo tiempo una buena movilidad
- El guante ofrece la máxima comodidad y una mayor robustez
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El dorso ventilado mejora la transpirabilidad del guante
- El puño tejido y elástica hace que el guante se sujete bien
- El revestimiento de nitrilo en la palma y las puntas de los dedos ofrece una excelente resistencia a las abrasiones y es impermeable al aceite
- El revestimiento gris hace que el guante sea más resistente a la suciedad y lo hace más duradero
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 CEE, EN 388-16 sobre riesgos mecánicos |
Descripción | 13 de calibre |
Coating Material | Poliamida/nitrilo |
Color | Gris, Blanco |
Tamaño | 7 |
Grosor (métrico) | 0,25 mm |
Longitud (métrico) | 24,5 cm |