Learn More
Honeywell™ POLYTRIL™ Air Comfort Gloves
Click to view available options
Tamaño:
6
7
8
9
Descripción
- Guante tejido de poliamida,algodón y elastano
- Revestimiento rugoso de espuma de nitrilo en la palma y los dedos
- El diseño tejido sin costuras es ergonómico, es decir, se adapta mejor a la forma natural de la mano para una mayor resistencia y durabilidad
- El hilo de Lycra™ proporciona una mayor sensibilidad táctil en el montaje de piezas pequeñas
- El añadido de algodón aumenta la absorción del sudor y la comodidad
- El revestimiento de espuma de nitrilo y el dorso sin revestir proporcionan una ventilación superior de la mano
- El forro, que combina poliamida, algodón y elastano, evita que la piel entre en contacto con el revestimiento y ayuda a mantener las manos frescas y secas
- El revestimiento de nitrilo proporciona resistencia al aceite y a la abrasión y lo hace transpirable
- El nitrilo en espuma ayuda a mejorar el agarre en entornos húmedos y aceitosos
- Color negro adecuado para aplicaciones y entornos sucios
Especificaciones
Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-03 y EN 388-16 sobre riesgos mecánicos |
Descripción | 13 de calibre |
Coating Material | Poliamida/algodón/Lycra™ |
Color | Negro |
Tamaño | 6 |
Longitud (métrico) | 24,5 cm |