Learn More
Honeywell Safety Products™ Polytril™ Air 3/4 Gloves
Catalog Number 12605443
Click to view available options
Tamaño:
7
8
Resistant polyamide knitted gloves with nitrile foam-coated palm and fingers provide good grip for precision work, especially in greasy, damp, or dirty environments. Honeywell Safety Products™ Polytril™ Air 3/4 Gloves are breathable, comfortable and provide excellent resistance.
ul>
  • Guantes tejidos de poliamida negro, que no generan residuos y son adecuados para trabajos de precisión.
  • Adecuados para manipular productos delicados u objetos sucios en entornos grasientos, húmedos o sucios.
  • Excelente resistencia a la abrasión y a las roturas.
  • El revestimiento negro de espuma de nitrilo en la palma y los dedos proporciona impermeabilidad al aceite, resistencia a la abrasión y buen agarre.
  • El tejido ceñido proporciona comodidad, sujeción, movilidad y sensibilidad táctil y limita la penetración de la suciedad.
  • Se lavan fácilmente para garantizar un uso prolongado.
  • Dorso ventilado que optimiza la transpirabilidad.
  • Puño elástico.
  • Color negro adecuado para trabajar en entornos sucios.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Certificaciones/conformidad CE Categoría II sobre riesgos intermedios, normas básicas EN 420-2003, EN 388-2003 sobre riesgos mecánicos, CE categoría PPE 2, garantía de calidad según la norma ISO 9001/2000, número de certificado CE 0075/797/162/05/07/0193, número de declaración CE 0075/797/162/05/07/0193
    Clasificación Movilidad: 5
    Área revestida Palma, dedos
    Estructura Tejido sin costuras
    Descripción Calibre 13
    Coating Material Espuma de nitrilo
    Color Negro
    Cut Resistance Rating 1
    Material Nitrilo, Poliamida
    Tipo de producto Guantes
    Tamaño 8
    Para utilizar con (aplicación) Automoción, aviación, logística, mantenimiento y transporte.
    Índice de pinchazos 1
    Cantidad Pack de 10 pares
    Clasificación de desgarro 2
    Longitud (métrico) 24,5 cm