Learn More
Macherey-Nagel™ Chromafil™ Xtra PTFE Syringe Filters
Filtre líquidos y gases no polares. Filtros de jeringa de PTFE Chromafil™ Xtra con membrana hidrófoba de politetrafluoroetileno.
Marca:  Macherey-Nagel™ 729207
Detalles adicionales : Peso : 1.00000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10787548
  • 122.00€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío
06-03-2020
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Hydrophobic membrane
  • For nonpolar liquids and gases
  • Very resistant towards all kinds of solvents as well as acids and bases
  • Flushing with alcohol, followed by water, makes the originally hydrophobic membrane more hydrophilic
Especificaciones
Especificaciones
Syringe Filters
∽ 80 μL
Polytetrafluoroethylene
Paquete de 100
Polipropileno (PP)
0.20μm
∽ 4.9 cm2
25mm