Learn More
Merck™ Filtro de jeringa Millex™ LG con membrana de PTFE LCR hidrófilo
Diseñados para la preparación de muestras y la eliminación de partículas finas de unión baja en proteínas de disolventes, soluciones acuosas y orgánicas. Los filtros de jeringa Millipore™ Millex™ con membranas de PTFE LCR hidrófilo se utilizan para la filtración estéril.
Marca:  Merck™ SLLGH25NS
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10410334
  • 149.00€ / paquete de 50
Consúltenos : 902 239 303 
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Para eliminar partículas, reducir las relaciones señal-ruido y mantener valores iniciales planos
• Filtro de jeringa Millex SLLGH PTFE Fluoropore
Especificaciones
Especificaciones
Non-sterile
Millex-LG
Politetrafluoroetileno
Este filtro de jeringa de 25 mm con una membrana de PTFE hidrófila para filtraciones no estériles tiene un tamaño de poro de 0.2 μm que se utiliza en la eliminación de partículas finas con baja unión a proteínas de soluciones acuosas y orgánicas.
< 100 μl
0.2 μm
Luer-Lock hembra
100mL
50/paq.
Jeringa
25mm
6.9 bar (100 psi)
Entrada natural/salida natural
100 ml
3.9 cm2
Luer-Slip macho
45 grados C