Learn More
Cole-Parmer™ Recipiente de cajas de transporte de poliestireno
Marca: Cole-Parmer™ 06816-12
Detalles adicionales : Peso : 4.60000kg
Especificaciones
Cubierta de cierre a presión | |
Manipulación de material | |
24/Paq. | |
8,25 in | |
4,5 in | |
1,375 in |
Poliestireno | |
Contenedor de almacenamiento | |
21 cm | |
11,4 cm | |
3,5 cm |