Learn More
Polystyrene standard, M.W. 30,000, Mw/Mn 1.06, Alfa Aesar™
Marca:  Alfa Aesar 041930.06
Detalles adicionales : CAS : 9003-53-6 Peso : 0.00500kg
Cantidad. 5g
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11314917
  • 237.00€ / 5 g
Stock EU 2
Añadir a la cesta
Especificaciones
9003-53-6
104.152
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
7501
styrene
C8H8
MFCD00084450
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
CHEBI:27452
C=CC1=CC=CC=C1
Especificaciones
Polystyrene standard
9003-53-6
C8H8
ethenylbenzene, phenylethylene, vinylbenzene, styrol, benzene, ethenyl, cinnamene, phenylethene, monomer, phenethylene, styrolene
427°C (801°F)
styrene
7501
Powder
White
M.W. 30, 000, Mw/Mn 1.06
White powder
MFCD00084450
PPBRXRYQALVLMV-UHFFFAOYSA-N
C=CC1=CC=CC=C1
104.152
CHEBI:27452
Odorless
5g