Learn More
Greiner Bio-One Heavy Designed Polystyrene Vented Petri Dishes
Used for easy stacking. Greiner Bio-One Heavy Designed Polystyrene Vented Petri Dishes is designed for better heat resistance using hot agar.
Marca:  Greiner Bio-One 633102
Detalles adicionales : Peso : 8.55000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10567381
  • 204.00€ / paquete de 480
Fecha estimada de envío: 29-04-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Sólo puede pedir hasta el stock disponible. Cuando se haya identificado un artículo alternativo, se mostrará a continuación
Descripción
Descripción
  • Resisten el calor hasta 60 °C
  • Disponibles en versiones con y sin ventilación
  • Elija entre modelos de diseño redondo estándar, placa de perfil cuadrado, modelos especiales y placas de contacto/placa OneWell™
  • Apilado sencillo
  • Poliestireno de cristal para un análisis óptimo mediante microscopía
Especificaciones
Especificaciones
Desechables
Redondo
480
16 mm
Poliestireno
No estéril
94 mm
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No son aptos para uso en procedimientos diagnósticos, a menos que se especifique lo contrario.