Learn More
BRAND™ Espátulas de laboratorio de poliestireno resistentes a impactos
Fabricadas con poliestireno resistente a impactos. Disponible con extremos de espátulas dobles o una combinación de espátulas y cuchara.
26.55€ - 29.10€
Especificaciones
Cantidad | 10 paq. |
---|---|
Color | Verde |
Tipo de producto | Espátula |
Material | Poliestireno |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
15211389
|
BRAND™
139815 |
180 mm | Espátula doble |
26.55€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11813970
|
BRAND™
139817 |
180 mm | Combinación de espátula/cuchara |
28.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 14-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15201389
|
BRAND™
139810 |
150 mm | Espátula doble |
26.90€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
15221389
|
BRAND™
139820 |
210 mm | Combinación de espátula/cuchara |
29.10€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 31-05-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Fabricadas con poliestireno resistente a impactos
- Color verde
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
10 paq. | |
Verde | |
Espátula | |
Poliestireno |