Learn More
BRAND™ Espátulas de laboratorio de poliestireno resistentes a impactos
Fabricadas con poliestireno resistente a impactos. Disponible con extremos de espátulas dobles o una combinación de espátulas y cuchara.
Marca: BRAND™ 139810
25.50 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "23264" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.47000kg
Descripción
- Fabricadas con poliestireno resistente a impactos
- Color verde
- Se suministran en paquetes de 10
Especificaciones
10 paq. | |
Verde | |
Poliestireno |
Espátula doble | |
Espátula | |
150 mm |